주요 문서
24908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
≥98.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClNO4P · C7H9N
CAS Number:
Molecular Weight:
354.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98.0% (HPLC)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C8H7ClNO4P.C7H9N/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8(6)14-15(11,12)13;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-4,10H,(H2,11,12,13);2-5H,8H2,1H3
InChI key
IUBOLLVEZYFKQN-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Sales restrictions may apply
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)