주요 문서
24546
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
825RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩219,951
₩219,951
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩219,951
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩219,951
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
removable needle RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 84861
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
애플리케이션
It has been used in an experimental procedure done to determine peptide P1 in solution at single-residue resolution during electron transfer dissociation tandem mass spectrometry.[2]
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
ETD in a traveling wave ion guide at tuned Z-spray ion source conditions allows for site-specific hydrogen/deuterium exchange measurements
Rand, Kasper D., et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 22.10, 1784-1784 (2011)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)