주요 문서
235628
Sigma-Aldrich
Vanillin azine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH=N-]2
CAS Number:
Molecular Weight:
300.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
powder, crystals or chunks
mp
179-181 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
COc1cc(ccc1O)\C=N\N=C\c2ccc(O)c(OC)c2
InChI
1S/C16H16N2O4/c1-21-15-7-11(3-5-13(15)19)9-17-18-10-12-4-6-14(20)16(8-12)22-2/h3-10,19-20H,1-2H3/b17-9+,18-10+
InChI key
GGQDJSIYHIRXDW-BEQMOXJMSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)