추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
135-139 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C24H26O2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16,25-26H,1-4H3
InChI key
PVFQHGDIOXNKIC-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객