주요 문서
22709
Sigma-Aldrich
Quinuclidine
purum, ≥97.0% (NT)
동의어(들):
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
111.18
Beilstein:
103111
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
분석
≥97.0% (NT)
mp
155-160 °C
157-160 °C (lit.)
SMILES string
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
InChI key
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Werner J Geldenhuys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(16), 4870-4877 (2010-07-20)
The high affinity neuronal choline transporter (CHT1) is responsible for the uptake of choline into the pre-synaptic terminal of cholinergic neurons. Considering our past experience with modeling the blood-brain barrier choline transporter (BBBCHT) as drug delivery vector to the CNS