주요 문서
21327-U
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
new
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 23s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.64 mm, pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
cone tip stainless steel (point style 1)
니들 크기
23s ga (cone tip)
특징
point style 1
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7786-01
니들 길이 × O.D.
43 mm × 0.64 mm
용적
5-10 μL
호환성
for use with Hamilton 5-10 μL ASRN syringes
for use with Hamilton 75ASRN, 175ASRN, 701ASRN, 1701ASRN
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)