주요 문서
21327
Sigma-Aldrich
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
동의어(들):
(1R,E)-(+)-2,3-Bornanedione 3-oxime, anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.23
Beilstein:
3200377
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
purum
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
광학 활성
[α]20/D +199±3°, c = 1% in ethanol
mp
153-156 °C (lit.)
153-156 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
InChI key
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Chiral intermediate; starting material for the synthesis of cis-3-amino-borneol and -isoborneol, versatile chiral auxiliaries[1][2][3][4]
호환 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
N. Ikota et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34, 1050-1050 (1986)
R.A. Chittenden et al.
Journal of the Chemical Society, 49-49 (1970)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 25, 39-39 (1984)
Catalytic asymmetric induction. Highly enantioselective addition of dialkylzincs to aldehydes.
M Kitamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(19), 6071-6072 (1986-09-01)