주요 문서
273112
Sigma-Aldrich
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
99%
동의어(들):
(1R,E)-(+)-2,3-Bornanedione 3-oxime, anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.23
Beilstein:
3200377
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +200°, c = 1 in ethanol
mp
153-156 °C (lit.)
작용기
ketone
oxime
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
InChI key
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime can be used to prepare chiral camphor-oxazoline auxiliary, which is used to blend diastereoselectivity and isomer separability for the efficient synthesis of bicuculline, egenine, corlumine, and corytensine.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
1-Magnesiotetrahydroisoquinolyloxazolines as Chiral Nucleophiles in Stereoselective Additions to Aldehydes: Auxiliary Optimization, Asymmetric Synthesis of (+)-Corlumine,(+)-Bicuculline,(+)-Egenine, and (+)-Corytensine, and Preliminary 13C NMR Studies of 1-Lithio-and 1-Magnesiotetrahydroisoquinolyloxazolines
Gawley RE and Z Pingsheng
The Journal of Organic Chemistry, 61(23), 8103- 8112 (1996)