주요 문서
20980-U
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
동의어(들):
Precision Syringe
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩159,457
₩159,457
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩159,457
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩159,457
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
24 ga (bevel tip)
특징
Sample contained in needle (no dead volume)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 88011
니들 길이
70 mm (2.75 in.)
용적
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)