주요 문서
20793
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
701RN, volume 10 μL, needle size 26 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩471,366
₩471,366
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩471,366
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩471,366
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26 ga (bevel tip)
특징
needle type RN (removable needle)
point style 2
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 80336
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • ”Hamilton” syringe, 700 series, removable needle is used as a part of the original hand-fitted Hamilton syringe, for dispensing volume of 10 μL capacity.        
  • It provides an excellent opportunity to reduce cost, packaging waste, ordering frequency, and delays in replacing damaged or worn syringes.     
  • It is available in convenient multi-unit packages, at considerable cost-savings.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)