주요 문서
20783
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩134,183
₩134,183
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩134,183
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
₩134,183
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
clear glass body
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
removable needle RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81030
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Zuzana Nascakova et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-05-01)
R-loops are three-stranded structures generated by annealing of nascent transcripts to the template DNA strand, leaving the non-template DNA strand exposed as a single-stranded loop. Although R-loops play important roles in physiological processes such as regulation of gene expression, mitochondrial