주요 문서
201960
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 25
Dye content 40 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩136,619
₩136,619
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩136,619
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H20N5NaO6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
549.55
색상 지수 번호:
18835
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩136,619
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
구성
Dye content, 40%
λmax
392 nm
ε (흡광계수)
13200 at 259 nm in H2O at 0.03 g/L
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)Nc2ccccc2)\N=N\c3c(C)nn(c3O)-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H21N5O6S2.Na/c1-15-8-9-18(14-21(15)35(30,31)27-17-6-4-3-5-7-17)24-25-22-16(2)26-28(23(22)29)19-10-12-20(13-11-19)36(32,33)34;/h3-14,27,29H,1-2H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b25-24+;
InChI key
VKLQVFKYJGXGKQ-QREUMGABSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shumin Xia et al.
Cell reports, 28(5), 1251-1267 (2019-08-01)
Mechanical cues influence pluripotent stem cell differentiation, but the underlying mechanisms are not well understood. Mouse embryonic stem cells (mESCs) exhibit unusual cytomechanical properties, including low cell stiffness and attenuated responses to substrate rigidity, but the underlying structural basis remains