주요 문서
214566
Sigma-Aldrich
Acid Green 25
Dye content ≥60 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩136,619
₩136,619
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩136,619
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H20N2Na2O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
622.58
색상 지수 번호:
61570
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩136,619
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, ≥60%
mp
235-238 °C (lit.)
λmax
608 nm
642 nm (2nd)
ε (흡광계수)
≥10000 at 604-612 nm
≥10200 at 640-646 nm
≥20000 at 281-287 nm
≥22700 at 251-257 nm
≥6400 at 407-413 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C28H22N2O8S2.2Na/c1-15-7-9-19(23(13-15)39(33,34)35)29-21-11-12-22(30-20-10-8-16(2)14-24(20)40(36,37)38)26-25(21)27(31)17-5-3-4-6-18(17)28(26)32;;/h3-14,29-30H,1-2H3,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2
InChI key
FPAYXBWMYIMERV-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Acid green 25 is an anthraquinone, acid dye.
애플리케이션
Acid green 25 is commonly used in the textile industry to dye polyamide, wool, silk, and acrylic fibres.
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
W Hiebl et al.
Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde, 222(4), 309-311 (2005-04-22)
The azo dye trypan blue and the cyanine dye indocyanine green have been used in ophthalmology since the 1980 s to dye the anterior capsule in cataract operations and to stain epiretinal membranes in order to remove the membrana limitans
Xin-Hui Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(3), 2784-2795 (2012-03-08)
A new sorbent material, barium sulfate-Direct Blending Yellow D-3RNL hybrid (BSD), was synthesized and characterized by various methods. Both the anionic dyes, Reactive Brilliant Red X-3B and Weak Acid Green GS were hardly adsorbed by the BSD material, while the