주요 문서
199540
Sigma-Aldrich
Ethyl eosin
certified by the BSC
동의어(들):
Eosin alcohol soluble, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromoeosin ethyl ester potassium salt, Solvent Red 45
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩106,372
25 G
₩549,623
₩106,372
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩106,372
25 G
₩549,623
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H11Br4KO5
CAS Number:
Molecular Weight:
714.03
색상 지수 번호:
45386
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩106,372
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Agency
certified by the BSC
Quality Level
양식
powder
구성
Dye content, 95%
λmax
532 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].CCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C22H12Br4O5.K/c1-2-30-22(29)10-6-4-3-5-9(10)15-11-7-13(23)18(27)16(25)20(11)31-21-12(15)8-14(24)19(28)17(21)26;/h3-8,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
UKZQEOHHLOYJLY-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Certified for use in the Stoval and Black method for demonstrating Negri bodies in the central nervous system of rabid animals.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Sean Allen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 262, 91-103 (2017-07-25)
Flash nanoprecipitation (FNP) has proven to be a powerful tool for the rapid and scalable assembly of solid-core nanoparticles from block copolymers. The process can be performed using a simple confined impingement jets mixer and provides an efficient and reproducible
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)