주요 문서
19115
Supelco
Silver ionophore VI
Selectophore, function tested
동의어(들):
2-(Octadecyloxymethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H43NO
CAS Number:
Molecular Weight:
361.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
Selectophore
품질
function tested
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCc1ccccn1
InChI
1S/C24H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-22-26-23-24-20-17-18-21-25-24/h17-18,20-21H,2-16,19,22-23H2,1H3
InChI key
CIMKFNVBRHPSRA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
제조 메모
The membrane for electrode was prepared with 3wt% of this compound 20mol% of K-TCPB , 67.9%Bis(1-butylpentyl)adipate(BBPA) as solvent membrane and 29.1% of PVC.
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)