주요 문서
18038
Millipore
Fraser Selective Supplement
suitable for microbiology
동의어(들):
Listeria Selective Supplement acc. to Fraser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 VIALS
₩89,016
₩89,016
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 VIALS
₩89,016
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
₩89,016
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
Agency
according to GB 4789.30-2016
Quality Level
무균
sterile
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
적합성
Listeria spp.
일반 설명
Recommended by ISO Committee for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
애플리케이션
for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
성분
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Nalidixic acid 10.0 mg
Acriflavin Hydrochloride 12.5 mg
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)