주요 문서
178268
Sigma-Aldrich
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate
동의어(들):
PAR monosodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩285,012
10 G
₩504,557
₩285,012
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩285,012
10 G
₩504,557
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8N3NaO2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
237.19 (anhydrous basis)
Beilstein:
3825637
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩285,012
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥97.5% (HPLC)
Quality Level
양식
powder or crystals
λmax
411 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
InChI key
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
일반 설명
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt is a chromophoric indicator and chromogenic chelator employed for the spectrophotometric determination of several metal ions.
애플리케이션
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate has been used in the preparation of titanium reagent for the spectrometric measurement of hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion (O2•-). It is also suitable to measure the concentration of Zn2+, Zinc transition metal ions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Analytical Chemistry, 57, 625-625 (1985)