주요 문서
17122
Millipore
Clostridium difficile Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 VIALS
₩175,494
₩175,494
재고 있음세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 VIALS
₩175,494
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
₩175,494
재고 있음세부사항
추가 정보 요청
무균
sterile
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Clostridium spp.
애플리케이션
An antibiotic supplement for the selective isolation of Clostridium difficile.
성분
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 250 mg; Cefoxitin 8 mg
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)