주요 문서
15008
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-methacryloyloxypropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
technical, ≥80% (GC)
동의어(들):
3,3′-(1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan-1,3-diyl)dipropyl dimethacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H34O5Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
386.63
Beilstein:
2149788
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
technical
분석
≥80% (GC)
refractive index
n20/D 1.45
density
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)