주요 문서
14135
Supelco
Chlorantraniliprole-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
3-Bromo-4′-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2′-methyl-6′-(methyl-d3-carbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide, 3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methyl-d3-amino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Chlorantraniliprole-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩292,523
₩292,523
예상 입고일2025년 3월 06일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩292,523
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18D3H11BrCl2N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
486.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩292,523
예상 입고일2025년 3월 06일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
220-240 °C
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CN=C1N2N=C(Br)C=C2C(NC3=C(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)C=C(Cl)C=C3C)=O
InChI
1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)/i2D3
InChI key
PSOVNZZNOMJUBI-BMSJAHLVSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)