주요 문서
13418-M
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
동의어(들):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
105.99
Beilstein:
4154566
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
grade
puriss.
분석
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
양식
powder
품질
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
불순물
alkali hydroxides and bicarbonates, complies
residual solvents, complies
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
손실
≤0.5% loss on drying, 300 °C
<0.5% loss on drying, 105°C, 4hrs
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
양이온 미량물
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.002%
적합성
complies for appearance of solution
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)