Merck
1.06398
SAFC
Sodium carbonate
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
의약품 제조
동의어(들):
anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 KG
₩394,300
₩394,300
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
5 KG
₩394,300
About This Item
Linear Formula:
Na2CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
207-838-8
₩394,300
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
solid
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
solubility
212.5 g/L
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
저장 온도
2-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Sodium carbonate is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, sodium carbonate is used as pH adjuster, or a source of carbon dioxide in oral formulations such as effervescent tablets or granules.
생화학적/생리학적 작용
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.