주요 문서
10979
Supelco
Polyvinyl alcohol mounting medium with NPG, antifading
pH 8.5-8.9
동의어(들):
PVA-NPG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
refractive index
n20/D 1.378
pH
8.5-8.9
density
1.08 g/mL at 20 °C
적합성
in accordance for application
저장 온도
2-8°C
물리적 형태
Aqueous solution containing tris(hydroxymethyl)aminomethane, tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, polyvinyl alcohol 22000, glycerol, and propyl gallate
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)