주요 문서
09780
Sigma-Aldrich
Boc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
12-(Boc-amino)dodecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩109,214
₩109,214
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩109,214
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H33NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
315.45
Beilstein:
1980302
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩109,214
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
색상
colorless to white
mp
78-83 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChI key
NNPOZNVKUHYVEJ-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Long, hydrophobic linker[1]; Synthesis of novel lipid[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
I.T. Dorn et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 2753-2753 (1998)
K. Hiruma et al.
Tetrahedron, 54, 15781-15781 (1998)