주요 문서
09775
Sigma-Aldrich
Boc-Bpa-OH
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
Boc-4-benzoyl-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H23NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
369.41
Beilstein:
7256480
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥96.0% (HPLC)
양식
crystalline
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
InChI key
HIQJNYPOWPXYIC-KRWDZBQOSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)