주요 문서
08572
Supelco
Silica gel on TLC plates
L × W 20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation, silica, highly purified matrix, fluorescent indicator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
material
glass support
silica, highly purified matrix
특징
binder Gypsum/polymeric
fluorescent indicator
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation
크기
250 μm
입자 크기
8.0-12.0 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
100390
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)