08483
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, mixture of cis and trans
analytical standard
동의어(들):
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.473-1.480
n20/D 1.477 (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
SMILES string
CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI key
FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.