주요 문서
07781
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride 20 mM – TRIS Buffer pH 7.5; 50 mM – Dioxan 20% solution
동의어(들):
Crystallization solution 46/Kit-No 18839
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
pH
7.5±0.2 ( in neat)
저장 온도
2-8°C
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)