분석
≥97.0% (NT)
광학 활성
[α]20/D −4.8±0.5°, c = 5% in H2O
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
UIQSKEDQPSEGAU-UWTATZPHSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터