문서
06457
Supelco
Amberlite IRA910 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh, strongly basic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA910 chloride form, chloride form, strongly basic
형태
beads
파라미터
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
수분
54-61%
기술
LPLC: suitable
손실
~55% loss on drying
기질
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
기질 활성군
dimethylethanolamine functional group
입자 크기
530-800 μm
작동 pH
0-14
용량
1.0 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Strongly basic (type II) anion exchange resin for water conditioning and deionization, removal of sulfuric acid and color, etc. The type II base provides improved regeneration efficiency over type I base resin.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)