주요 문서
06246
Supelco
Clenbuterol-d9
analytical standard
동의어(들):
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol, 4-Amino-α-(tert-butyl-d9-aminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D9H9Cl2N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
286.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
analytical standard
분석
≥97.0% (isotopic purity)
≥98.0% (HPLC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
environmental
질량 이동
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
일반 설명
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706019, T706030, T706020
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)