기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ESI(+)
sample: clenbuterol, 10 ng/mL in rat plasma (phospholipids removed by extraction with HybridSPE-Phospholipid)
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Clenbuterol hydrochloride
SPE 튜브 또는 플레이트
분석 컬럼
애플리케이션
제품 번호
설명
가격
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.