주요 문서
03669
Sigma-Aldrich
L-β-Homoisoleucine hydrochloride
≥98.0%
동의어(들):
(3R,4S)-3-Amino-4-methylhexanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5(2)6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
InChI key
RWKVKXFASXUCRV-RIHPBJNCSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)