주요 문서
02677
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-D-Leu-OH
≥98.0%
동의어(들):
Boc-N-methyl-D-leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
245.32
Beilstein:
4184551
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
색상
white to light yellow
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI key
YXJFAOXATCRIKU-SECBINFHSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)