주요 문서
01318
Millipore
Enterococcus faecium Selective Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 VIALS
₩187,572
₩187,572
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 VIALS
₩187,572
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
₩187,572
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Enterococcus spp.
Enterococcus spp.
일반 설명
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium. Aztreonam present in the supplement inhibits gram-negative bacteria, including Pseudomonas aeruginosa. The cephalexin inhibits most gram-positive bacteria but not Enterococcus species. The supplement is also recommended to differentiate Enterococcus faecium from Enterococcus faecalis
애플리케이션
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium in food and beverage samples.
성분
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Aztreonam 37.5mg
Cephalexin 25mg
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)