주요 문서
40-4008
Sigma-Aldrich
Neutral Red-Bromothymol Blue solution
pH 7.1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352101
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
7.1
적합성
for titration
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)