주요 문서
24-6460
Sigma-Aldrich
Pyoktanin Blue
SAJ first grade
동의어(들):
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
색상 지수 번호:
42535
Beilstein:
8464808
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
SAJ first grade
양식
solid
재고 정보
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
137 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI key
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)