주요 문서
23-0350
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
CP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
CP
양식
oil
재고 정보
available only in Japan
SMILES string
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
120.2 °F
Flash Point (°C)
49 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)