생물학적 소스
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
양식
lyophilized
특이 활성도
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
분자량
33 kDa by SDS-PAGE (reducing)
정제법
electrophoresis
포장
pkg of 3 × 5 μg (11047825001)
pkg of 5 μg (11420429001)
제조업체/상표
Roche
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
기술
activity assay: suitable
색상
white
최적 pH
8.5-8.8
pH 범위
5-12
solubility
water: soluble
적합성
suitable for enzyme test
UniProt 수납 번호
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
Heat inactivation: Enzyme can be denatured using heat (5 min at 100 °C) or by TCA.
애플리케이션
제조 메모
재구성
Stable in 4 M urea.
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash