주요 문서
XX801GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
silicone
Quality Level
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
길이
7.6 m (25 ft)
직경
2.5 mm
관련 카테고리
특징 및 장점
The Mini holder and Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
제조 메모
Sterilization Method
Autoclavable
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany