주요 문서
SYMBISL01WW
Millipore
Steritest Symbio ISL Pump Kit, 2 media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
JA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
316L stainless steel
Quality Level
제품 라인
Steritest®
중량
17.6 kg (pump body) with standard accessories:19.2 kg
일반 설명
The Steritest Symbio ISL Pump is optimized for more ergonomic sterility testing inside isolators. Its table-integrated design offers more working space and loading volume in isolators.
애플리케이션
The Steritest Symbio ISL Pump, designed to fit your testing environment, Sterility Testing.
법적 정보
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
면책조항
Sterility testing USP 71, EP2.6.1 , JP 4.06