주요 문서
RW0329325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.2 µm, polyester web 293 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web polyester
white filter
Quality Level
특징
hydrophilic
파라미터
23 mL/min-cm2 water flow rate
필터 직경
293 mm
두께
140 μm
공극 크기
0.2 μm pore size
75 % porosity
일반 설명
Filter Code: RW03
Filter Type: Screen filter
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3