주요 문서
Z302767
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
FR500/3S
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩74,197
5 EA
₩273,441
₩74,197
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩74,197
5 EA
₩273,441
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩74,197
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/29
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
case of 5
제조업체/상표
Quickfit FR500/3S
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Short neck with ground-glass joint.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)