material
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core
core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene seal
polyurethane adhesive
Quality Level
무균
sterile; γ-irradiated
제품 라인
Pellicon®
특징
holdup volume 1130 mL (in feed channel)
holdup volume 1712 mL (in permeate channel)
포장
package of 1
파라미터
max. inlet pressure at 60 psi (4.1 bar) and 4-30 °C
max. transmembrane pressure at 45 psi (3.1 bar) and 4-30 °C
4-6 L/min-m2 flow rate
기술
ultrafiltration: suitable
여과 면적
3 m2
스크린 크기
, Type C screen (coarse screen)
크기
42.4 cm (16.5 in.) , Length
46.9 cm (18.5 in.) , Height
너비
48.2 cm (19.0 in.)
482 mm
불순물
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
Matrix
Ultracel®
공극 크기
300 kDa
pH 범위
2-13
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Permeate: AseptiQuik® G Connector
애플리케이션
특징 및 장점
- Plug ′n play, holderless design - easy to install, safe to remove
- Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
- True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
- Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
- Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
포장
기타 정보
- Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
- Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
- Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
법적 정보
관련 제품
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
문서
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.