주요 문서
PBVK02510
Millipore
PES Membrane Filter, 500 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
동의어(들):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 500 kDa NMW
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩229,898
₩229,898
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩229,898
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
₩229,898
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
material
polyethersulfone membrane
Quality Level
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Biomax®
기술
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
직경
25 mm
필터 직경
25 mm
여과 면적
4.1 cm2
공극 크기
500 kDa NMWCO
배송 상태
ambient
관련 카테고리
애플리케이션
500 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 25 mm diameter
법적 정보
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1