클론
PAb1620, monoclonal
양식
liquid
포함
≤0.1% sodium azide as preservative
종 반응성
human, mouse, rat, primate, bovine
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
do not freeze
동형
IgG2a
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TP53(7157)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunoblotting (not recommended)
Immunofluorescence (1-20 μg/ml)
Immunoprecipitation (1 μg per sample)
Paraffin Sections (5 μg/ml, heat pre-treatment required)
포장
경고
분석 메모
Hs27 cells or breast carcinoma tissue
기타 정보
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Ball, R.K., et al. 1984. EMBO J.3, 1485.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable