클론
DO-7, monoclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
bovine, monkey, human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG2b
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TP53(7157)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Frozen Sections (1-2 g/ml)
Immunoblotting (1-2 g/ml)
Immunofluorescence (0.5 g/ml)
Immunoprecipitation (2 g/mg lysate)
Paraffin Sections (1-2 g/ml)
포장
경고
분석 메모
SKBR-3 or MDA-231 cells or colon carcinoma tissue
기타 정보
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable