₩693,042
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
Mobu-1, monoclonal
양식
liquid
포함
≤0.1% sodium azide as preservative
종 반응성(상동성에 의해 예측)
all
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
do not freeze
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
면역원
애플리케이션
Frozen Sections (2 g/ml)
Immunocytochemistry (1 g/ml)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, trysin pre-treatment required)
Immunoblotting (not recommended)
포장
경고
물리적 형태
분석 메모
Unlabeled cells
BrdU labeled DNA
기타 정보
Gratzner, H.G. and Leif, R.C. 1981. Cytometry1, 385.
Gratzner, H.G. et al. 1975. Exp. Cell Res.95, 88.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable