주요 문서
NA18/150
Millipore
NovAseptic® Valve, Manual Plastic Actuator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40141600
eCl@ss:
37051001
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
plastic handle (Oilon)
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303)
stainless steel indicator (SS 2346)
Quality Level
제품 라인
NovAseptic®
파라미터
pressure range at -1-10 bar
temp. range at 0-70 °C
중량
0.4 kg (0.88 lb)
애플리케이션
The applied valve body and diaphragm may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
기타 정보
Actuator, Manual
법적 정보
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany