주요 문서
731706
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetracarboxydiphenylmethane
greener alternative
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Linker for PCN-12 MOF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩219,849
₩219,849
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩219,849
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H12O8
CAS Number:
Molecular Weight:
344.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩219,849
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
324-331 °C
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C17H12O8/c18-14(19)10-2-8(3-11(6-10)15(20)21)1-9-4-12(16(22)23)7-13(5-9)17(24)25/h2-7H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
RAESDWWKTFZWJA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enhancing H2 uptake by "close-packing" alignment of open copper sites in metal-organic frameworks.
Xi-Sen Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(38), 7263-7266 (2008-08-21)